Kluczowe dokumenty
SAB4500896
Sigma-Aldrich
Anti-COPZ1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ζ1-COP, CGI-120, COPZ, coatomer protein complex, subunit ζ 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COPZ1(22818)
Opis ogólny
COPZ1 (kompleks białka płaszcza ζ1) koduje podjednostkę kompleksu białka płaszcza 1 (COPI). Jest to białko płaszcza pęcherzyków wydzielniczych. Znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.
Przeciwciało anty-COPZ1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka COPZ1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego COPZ1.
Zakres immunogenu: 11-60
Zastosowanie
Przeciwciało anty-COPZ1, N-Terminal zostało użyte w immunohistochemii, immunofluorescencji i western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
COPZ1 (kompleks białka płaszcza ζ1) uczestniczy w ruchu wewnątrzkomórkowym i autofagii oraz dojrzewaniu endosomów. Tłumienie COPZ1 promuje apoptozę w proliferujących i nie dzielących się komórkach nowotworowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Chiara Anania et al.
Cancer letters, 410, 201-211 (2017-09-28)
Thyroid carcinoma is generally associated with good prognosis, but no effective treatments are currently available for aggressive forms not cured by standard therapy. To find novel therapeutic targets for this tumor type, we had previously performed a siRNA-based functional screening
Lethal congenital contractural syndrome type 2 (LCCS2) is caused by a mutation in ERBB3 (Her3), a modulator of the phosphatidylinositol-3-kinase/Akt pathway
Narkis G, et al.
American Journal of Human Genetics, 81, 589-595 (2007)
Tumor-specific silencing of COPZ2 gene encoding coatomer protein complex subunit ? 2 renders tumor cells dependent on its paralogous gene COPZ1
Shtutman M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108, 12449-12454 (2011)
Targeting COPZ1 non-oncogene addiction counteracts the viability of thyroid tumor cells
Anania MC, et al.
Cancer Letters, 410, 201-211 (2017)
Eileen Sun et al.
Journal of virology, 87(5), 2673-2685 (2012-12-21)
As an obligate pathogen, influenza virus requires host cell factors and compartments to mediate productive infection and to produce infectious progeny virus. Recently, several small interfering RNA (siRNA) knockdown screens revealed influenza virus host dependency proteins, all of which identified