Key Documents
SAB4500764
Sigma-Aldrich
Anti-EMR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Cell surface glycoprotein EMR1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EMR1, EMR1 hormone receptor, TM7LN3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 97 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EMR1(2015)
Opis ogólny
Anti-EMR1 Antibody detects endogenous levels of total EMR1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EMR1.
Immunogen Range: 818-867
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naoyuki Kawao et al.
PloS one, 10(4), e0123982-e0123982 (2015-04-22)
Macrophages play crucial roles in repair process of various tissues. However, the details in the role of macrophages during bone repair still remains unknown. Herein, we examined the contribution of the tissue fibrinolytic system to the macrophage functions in bone