Kluczowe dokumenty
SAB4500682
Sigma-Aldrich
Anti-E2F1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
E2F-1, PBR3, PRB-binding protein E2F-1, RBAP-1, RBBP-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F1(1869)
Opis ogólny
Anti-E2F1 Antibody detects endogenous levels of total E2F1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human E2F1.
Immunogen Range: 388-437
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Svetlana V Demyanenko et al.
Cells, 11(1) (2022-01-12)
The search for effective neuroprotective agents for the treatment of neurotrauma has always been of great interest to researchers around the world. Extracellular heat shock protein 70 (eHsp70) is considered a promising agent to study, as it has been demonstrated