Kluczowe dokumenty
SAB4500672
Sigma-Aldrich
Anti-DRD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
D(2C) dopamine receptor, D(4) dopamine receptor, DRD4, Dopamine D4 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD4(1815)
Opis ogólny
Anti-DRD4 Antibody detects endogenous levels of total DRD4 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DRD4.
Immunogen Range: 355-404
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.