Kluczowe dokumenty
SAB4500637
Sigma-Aldrich
Anti-DDX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
D1PAS1 related sequence 2, D1PAS1-RS2, DBX, DDX3X, DEAD-box RNA helicase DEAD3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 73 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DDX3X(1654)
Opis ogólny
Anti-DDX3 Antibody detects endogenous levels of total DDX3 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DDX3/DEAD-box Protein 3.
Immunogen Range: 466-515
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.