SAB4500418
Anti-GPR151 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G-protein coupled receptor PGR7, GPCR-2037, GPR151, PGR7, Probable G-protein coupled receptor 151
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR151(134391)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 370-419