SAB4500306
Anti-Histone H4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
H4F2, HIST, HIST1H4A, Histone H4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 11 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H4-16(121504)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 13-62