Kluczowe dokumenty
SAB4500123
Sigma-Aldrich
Anti-CEBPG antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C/EBP γ, CCAAT/enhancer-binding protein γ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human, mouse, rat
citations:
2
metody:
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 16 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPG(1054)
Opis ogólny
Anti-CEBPG Antibody detects endogenous levels of total CEBPG protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CEBPG.
Immunogen Range: 31-80
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuemei Jia et al.
Breast cancer research and treatment, 148(2), 291-302 (2014-10-15)
Breast cancer is the leading cause of death in female cancer patients due to the lack of effective treatment for metastasis. Macrophages are the most abundant immune cells in the primary and metastatic tumors, and contribute to tumor initiation, progression
Soolienah Rhiu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(9), 5900-5910 (2014-08-28)
We investigated the therapeutic effect of nontoxic concentrations of tanshinone IIA (TanIIA) from Salvia miltiorrhiza in primary cultures of orbital fibroblasts from Graves' orbitopathy (GO). The effect of TanIIA on IL-1β-induced proinflammatory cytokine (IL-6, IL-8, MCP-1) expression was determined by