SAB4500118
Anti-TIP60 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
60 kDa Tat interactive protein, HIV-1 Tat interactive protein, HTATIP, cPLA(2)-interacting protein, histone acetyltransferase HTATIP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KAT5(10524)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 56-105