Key Documents
SAB4301725
Sigma-Aldrich
Anti-PKD2L1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PCL, PKD2L, PKDL, TRPP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:100
nr dostępu
NP_057196
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKD2L1(9033)
Opis ogólny
PKD2L1 (polycystin 2 like 1, transient receptor potential cation channel) is also known as polycystin-L/ transient receptor potential polycystin-3 (TRPP3). It is expressed in brain, kidney, heart, skeletal muscle, spleen, testis, retina and in the bipolar neurons in the tongue taste buds. TRPP3 is present on the surface membrane and/or endoplasmic reticulum membrane of cells. It belongs to the PKD2 gene family. PKD2L1 is mapped to human chromosome 10q25.
Immunogen
Synthetic peptide of human PKD2L1
Działania biochem./fizjol.
PKD2L1 (polycystin 2 like 1, transient receptor potential cation channel) participates in hedgehog signaling, intestinal development and sour tasting. It controls ciliary Ca2+ concentration. Mutations in PKD2 results in autosomal dominant kidney disease (ADPKD).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification ofPKD2L, a HumanPKD2-Related Gene: Tissue-Specific Expression and Mapping to Chromosome 10q25.
Wu G, et al.
Genomics, 54(3), 564-568 (1998)
Regulation of TRPP3 channel function by N-terminal domain palmitoylation and phosphorylation.
Zheng W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(49), 25678-25691 (2016)