Kluczowe dokumenty
SAB4301563
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-iNOS(pTyr151)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HEP-NOS, INOS, NOS2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_000616.3 
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr151)
informacje o genach
human ... NOS2(4843)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom iNOS tylko wtedy, gdy jest fosforylowane przy tyrozynie 151.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 151 (Q-Y-Y(p)-G-S) pochodząca z ludzkiej iNOS.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 1,0 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chaoyun Wang et al.
Oncotarget, 8(55), 93551-93566 (2017-12-08)
Hypoxia-induced generation of vasoconstrictors reduces cerebral blood flow (CBF) while nitric oxide (NO) synthase (NOS) and microRNAs (miRNA) in endothelial cells (ECs) suppress vasoconstriction. Safflor yellow B (SYB), a natural plant compound, previously attenuated angiotensin II-mediated injury of ECs and