Kluczowe dokumenty
SAB4301504
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Fyn (pTyr530) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SLK, SYN, p59-FYN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_002028.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr530)
informacje o genach
human ... FYN(2534)
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of Fyn only when phosphorylated at Tyrosine 530.
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of Tyrosine 530(P-Q-Y(p)-Q-P) derived from Human Fyn.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ron Balczon et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(7), 2785-2796 (2017-03-21)
Patients who recover from pneumonia subsequently have elevated rates of death after hospital discharge as a result of secondary organ damage, the causes of which are unknown. We used the bacterium Pseudomonas aeruginosa, a common cause of hospital-acquired pneumonia, as