Kluczowe dokumenty
SAB4301475
Sigma-Aldrich
Anty-fosfokalmodulina(pThr79/Ser81)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CALM, CALM2, CALM3, CAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_005175.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr79)
informacje o genach
human ... CALM3(808)
Opis ogólny
Kalmodulina 3 (CALM3) koduje białko kalmoduliny (CaM) 3, które jest wyrażane pięciokrotnie więcej niż CALM1 i CALM2. Promotor CALM3 ma wysoką zawartość GC i nie ma pola TATA, jak w przypadku genu podtrzymującego. CALM3 zawiera kilka miejsc konsensusu pro-alfa1 (AP1) i pro-alfa2 (AP2) oraz kilka regionów CAAT. CALM3 ma również klastry specyficznego czynnika transkrypcyjnego białka 1 (SP1). W ludzkim chromosomie gen jest zlokalizowany na 19q13.32.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom kalmoduliny tylko wtedy, gdy jest fosforylowana przy treoninie 79/serynie 81.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny79/seryny81 (K-D-T(p)-D-S(p)-E-E) pochodząca z ludzkiej kalmoduliny.
Działania biochem./fizjol.
Kalmodulina (CaM) kodowana przez kalmodulinę 3 (CALM3) wykrywa Ca2+ i wiąże się z wolnym białkiem przekazującym sygnał, które reguluje kanał wapniowy typu L Cav1.2 i dezaktywuje Cav1.2, gdy CaM wiąże się z wolnym Ca2+. Sporadyczna mutacja w CALM3 może być przyczyną zespołu długiego QT, zaburzenia repolaryzacji mięśnia sercowego, charakteryzującego się wydłużoną częstością akcji serca. Ekspresja CALM3 jest wyższa w komórkach potworniaka. CALM3 jest potencjalnym biomarkerem dysregulacji genów raka czerniaka. Polimorfizm w CALM3 jest potencjalnym genem modyfikującym rodzinną kardiomiopatię przerostową.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of the human CALM2 calmodulin gene and comparison of the transcriptional activity of CALM1, CALM2 and CALMS
Toutenhoofd SL, et al.
Cell Calcium, 23(5), 323-338 (1998)
Tumour-suppressive microRNA-224 inhibits cancer cell migration and invasion via targeting oncogenic TPD52 in prostate cancer
Goto Y, et al.
Febs Letters, 588(10), 1973-1982 (2014)
A new polymorphism in human calmodulin III gene promoter is a potential modifier gene for familial hypertrophic cardiomyopathy
Friedrich FW, et al.
European Heart Journal, 30(13), 1648-1655 (2009)
CALM3 mutation associated with long QT syndrome
Reed GJ, et al.
Heart Rhythm : the Official Journal of the Heart Rhythm Society, 12(2), 419-422 (2015)
Identification of melanoma biomarkers based on network modules by integrating the human signalling network with microarrays
Huang C, et al.
Journal of Cancer Research and Therapeutics, 10(7), 114-124 (2014)