Kluczowe dokumenty
SAB4301426
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SirT1 (pSer47) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NAD-dependent deacetylase sirtuin 1, SIR1, SIR2L1, hSIR2, hSIRT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
citations:
2
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001135970.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer47)
informacje o genach
human ... SIRT1(23411)
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of SirT1 only when phosphorylated at serine 47.
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 47(E-R-S(p)-P-G) derived from Human SirT1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudio Molinari et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(8) (2021-08-28)
Glaucoma is currently the leading cause of irreversible blindness; it is a neuropathy characterized by structural alterations of the optic nerve, leading to visual impairments. The aim of this work is to develop a new oral formulation able to counteract