Kluczowe dokumenty
SAB4301194
Sigma-Aldrich
Anti-ATAD5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C17orf41, ELG1, FRAG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
citations:
1
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
207 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.4 mg/mL
metody
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_079133.3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATAD5(79915)
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total ATAD5 protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human ATPase family, AAA domain containing 5
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah R Wessel et al.
Cell reports, 28(13), 3497-3509 (2019-09-26)
Identifying proteins that function at replication forks is essential to understanding DNA replication, chromatin assembly, and replication-coupled DNA repair mechanisms. Combining quantitative mass spectrometry in multiple cell types with stringent statistical cutoffs, we generated a high-confidence catalog of 593 proteins