SAB4301117
Anti-PIF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ATP-dependent DNA helicase PIF1, C15orf20, PIF
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001273425.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIF1(80119)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1