SAB4301012
Anti-APG4B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
APG4B, AUTL1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.9 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_037457.3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG4B(23192)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)