SAB4300694
Anti-TIF1β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KAP1, Anti-RNF96
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~110 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(L-S-G-G-P)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM28(10155)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1