Kluczowe dokumenty
SAB4300671
Sigma-Aldrich
Anti-SPARC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BM-40, Anti-ON
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-G-E-F-D)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPARC(6678)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka SPARC.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 52-56 (V-G-E-F-D), zgodnie z białkiem NP_003109.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Wydaje się regulować wzrost komórek poprzez interakcje z macierzą zewnątrzkomórkową i cytokinami. Wiąże wapń i miedź, kilka rodzajów kolagenu, albuminę, trombospondynę, PDGF i błony komórkowe. Istnieją dwa miejsca wiązania wapnia; domena kwasowa, która wiąże od 5 do 8 Ca2+ z niskim powinowactwem i pętla EF-hand, która wiąże jon Ca2+ z wysokim powinowactwem.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)