Kluczowe dokumenty
SAB4300628
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CK2α (pThr360/Ser362) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CK2A1, Anti-CKII, Anti-CSNK2A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-P-Tp-P-Sp-P-L)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr360/pSer362)
informacje o genach
human ... CTNNA1(1495)
Opis ogólny
The antibody detects endogenous level of CK2 only when phosphorylated at thronine 360.
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine360/serine 362 (V-P-Tp-P-Sp-P-L), according to the protein NP_001894.2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. The alpha and alpha′ chains contain the catalytic site. Participates in Wnt signaling. CK2 phosphorylates ′Ser-392′ of p53/TP53 following UV irradiation.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng-Ming Yang et al.
The Journal of clinical investigation, 128(6), 2459-2472 (2018-05-08)
Many Toll-like receptors (TLRs) signal through TNF receptor-associated factor 6 (TRAF6) to activate innate immune responses. Here, we show that somatic nuclear autoantigenic sperm protein (sNASP) binds to TRAF6 to prevent TRAF6 autoubiquitination in unstimulated macrophages. Following LPS stimulation, a