Kluczowe dokumenty
SAB4300541
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90AB1 (Ab-254) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-D6S182 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ26984 antibody produced in rabbit, Anti-HSP90-BETA antibody produced in rabbit, Anti-HSP90B antibody produced in rabbit, Anti-heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~92 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-G-S-D-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90AB1(3326)
Opis ogólny
HSP90AB1 (heat shock protein 90 αfamily class B member 1) należy do rodziny Hsp90. Składa się z głównych członków - Hsp90α, Hsp90β, GRP94 (białko 94 regulowane glukozą) i Hsp75. Znajduje się na chromosomie 6p21. Jest to zależny od ATP chaperon molekularny o masie 90 kDa.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 252-256 (V-G-S-D-E), zgodnie z białkiem HSP90AB1.
Działania biochem./fizjol.
HSP90AB1 (heat shock protein 90 αfamily class B member 1) uczestniczy w transdukcji sygnału, fałdowaniu i degradacji białek oraz ewolucji morfologicznej. Jest wymagane do transportu białek klienckich między cytoplazmą a jądrem. U pacjentów z gruczolakorakiem płuc nadekspresja HSP90AB1 w tkankach niedrobnokomórkowego raka płuc powoduje niedoskonałe prognozy kliniczne. Supresja tego genu zmniejsza potencjał komórek śródbłonka do tworzenia struktur rurkowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Molekularny przyzwoitek. Posiada aktywność ATPazy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel variant on chromosome 6p21.1 is associated with the risk of developing colorectal cancer: a two-stage case-control study in Han Chinese
Xu C, et al.
BMC Cancer, 16(1), 807-807 (2016)
[Hsp90AB1 Protein is Overexpressed in Non-small Cell Lung Cancer Tissues ?and Associated with Poor Prognosis in Lung Adenocarcinoma Patients]
Wang M, et al.
Zhongguo Fei ai za Zhi = Chinese Journal of Lung Cancer, 19(2), 64-69 (2016)
Hsp90? promoted endothelial cell-dependent tumor angiogenesis in hepatocellular carcinoma
Meng J, et al.
Molecular Cancer, 16(1), 72-72 (2017)
Junwei Li et al.
Nature biomedical engineering, 1 (2017-10-31)
The ability to detect biomarkers with ultrahigh sensitivity radically transformed biology and disease diagnosis. However, owing to incompatibilities with infrastructure in current biological and medical laboratories, recent innovations in analytical technology have not received broad adoption. Here, we report a
Masashi Fukuoka et al.
PloS one, 9(7), e103130-e103130 (2014-07-30)
Heat shock, sudden change in temperature, triggers various responses in cells for protecting the cells from such a severe circumstance. Here we investigated gene silencing mediated by endogenous microRNAs (miRNAs) in mammalian cells exposed to a mild hyperthermia, by means
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300541-100UG4061832704746