SAB4300493
Anti-MAPK3 (Ab-202) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ERK1 antibody produced in rabbit, Anti-HS44KDAP antibody produced in rabbit, Anti-HUMKER1A antibody produced in rabbit, Anti-MGC20180 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase 3 antibody produced in rabbit
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~42 kDa
~44 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(F-L-T-E-Y)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1