Kluczowe dokumenty
SAB4300448
Sigma-Aldrich
Anti-FLT3 (Ab-591) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD135 antibody produced in rabbit, Anti-FLK2 antibody produced in rabbit, Anti-STK1 antibody produced in rabbit, Anti-fms-related tyrosine kinase 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~130 kDa
~160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Y-F-Y-V-D)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLT3(2322)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 589-593 (Y-F-Y-V-D), zgodnie z białkiem FLT3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
FLT3 koduje receptorową kinazę tyrozynową klasy III, która reguluje hematopoezę. Receptor składa się z domeny zewnątrzkomórkowej złożonej z pięciu domen immunoglobulinopodobnych, jednego regionu transbłonowego i cytoplazmatycznej domeny kinazy podzielonej na dwie części przez domenę insercyjną kinazy. Receptor jest aktywowany przez wiązanie liganda kinazy tyrozynowej 3 związanej z fms do domeny zewnątrzkomórkowej, co indukuje tworzenie homodimeru w błonie plazmatycznej, prowadząc do autofosforylacji receptora. Aktywowana kinaza receptorowa następnie fosforyluje i aktywuje wiele cytoplazmatycznych cząsteczek efektorowych w szlakach zaangażowanych w apoptozę, proliferację i różnicowanie komórek krwiotwórczych w szpiku kostnym. Mutacje powodujące konstytutywną aktywację tego receptora skutkują ostrą białaczką szpikową i ostrą białaczką limfoblastyczną.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)