Kluczowe dokumenty
SAB4300331
Sigma-Aldrich
Anti-STAT6 (Ab-641) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-D12S1644 antibody produced in rabbit, Anti-IL-4-STAT antibody produced in rabbit, Anti-STAT6B antibody produced in rabbit, Anti-STAT6C antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~110 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-G-Y-V-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT6(6778)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 639-643 (R-G-Y-V-P), zgodnie z białkiem STAT6.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
STAT6 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu, członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Badając bibliotekę cDNA zarodkowych fibroblastów płuc z sondą STAT6 typu dzikiego, zidentyfikowano 2 warianty cDNA, które nazwano STAT6B i STAT6C, kodujące odpowiednio 110-aminokwasowe skrócenie N-końca i 27-aminokwasową delecję w domenie SH2. Wszystkie trzy warianty ulegają wszechobecnej ekspresji, przy czym ekspresja STAT6B jest największa w śledzionie, a STAT6C w płucach. STAT6B przypomina osłabiony STAT6, ale STAT6C hamuje mitogenezę zależną od IL-4 i ekspresję antygenów na powierzchni komórek i nie jest fosforylowany tyrozyną.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boon Leong Quah et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 478(5), 977-984 (2020-09-13)
Primary non-neuroendocrine tumours of the pituitary gland and sella are rare lesions often challenging to diagnose. We describe two cases of clinically aggressive primary glomus tumour of the pituitary gland. The lesions occurred in a 63-year-old male and a 30-year-old
Sun Hee Jin et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(2), 199-206 (2014-08-30)
Keratinocytes are the major cellular components of human epidermis and play a key role in the modulating cutaneous inflammation and toxic responses. In human chronic skin diseases, the common skin inflammatory phenotypes like skin barrier disruption and epidermal hyperplasia are