Kluczowe dokumenty
SAB4300329
Sigma-Aldrich
Anti-STAT5A (Ab-694) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGF antibody produced in rabbit, Anti-STAT5 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 5A antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(D-G-Y-V-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT5A(6776)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 692-696 (D-G-Y-V-K), zgodnie z białkiem STAT5A.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Pełni podwójną funkcję: transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. Wiąże się z elementem GAS i aktywuje transkrypcję indukowaną przez PRL.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex Man Lai Wu et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 307(7), E596-E610 (2014-08-15)
The multidrug resistance efflux transporter ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) is not only overexpressed in certain drug-resistant cancers but is also highly expressed in the mammary gland during lactation, carrying xenobiotics and nutrients into milk. We sought to
Liting Xue et al.
Blood, 124(3), 426-436 (2014-06-05)
Acute myeloid leukemia (AML) results from the activity of driver mutations that deregulate proliferation and survival of hematopoietic stem cells (HSCs). The fusion protein CBFβ-SMMHC impairs differentiation in hematopoietic stem and progenitor cells and induces AML in cooperation with other