Kluczowe dokumenty
SAB4300319
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-bHLHe39 antibody produced in rabbit, Anti-c-Myc antibody produced in rabbit, Anti-v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-MYC (Ab-358) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-R-T-H-N)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYC(4609)
Opis ogólny
MYC (protoonkogen MYC) jest czynnikiem transkrypcyjnym i onkoproteiną. Znajduje się na chromosomie 8q24.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 356-360 (R-R-T-H-N), zgodnie z białkiem MYC.
Zastosowanie
Anty-Myc (Ab-358) został użyty w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
MYC (protoonkogen MYC) może mieć zasadnicze znaczenie dla inicjacji, promocji i oporności na leczenie nowotworów. Nadekspresja MYC w DLBCL (chłoniak rozlany z dużych komórek B) skutkuje złymi wynikami i inwazyjnym leczeniem, gdy stosuje się rytuksymab plus cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę i prednizon (R-CHOP).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Protoonkogen Myc koduje jądrowe fosfoproteiny wiążące DNA, które biorą udział w regulacji ekspresji genów i replikacji DNA podczas wzrostu i różnicowania komórek. Myc koduje białko o masie 65 kDa, które ulega ekspresji w prawie wszystkich normalnych i transformowanych komórkach. Ekspresja koreluje ze stanem proliferacji komórek. Transkrypcja jest tłumiona w spokojnych lub terminalnie zróżnicowanych komórkach. Ekspresja Myc jest generalnie indukowana po mitogennej stymulacji komórek lub indukcji surowicy. Myc jest zatem ważnym pozytywnym regulatorem wzrostu i proliferacji komórek. Wykazano również, że Myc jest silnym induktorem apoptozy, gdy ulega ekspresji przy braku surowicy lub czynników wzrostu. Apoptoza może również służyć jako mechanizm ochronny zapobiegający nowotworzeniu wywołanemu przez rozregulowaną ekspresję Myc. Sekwencje onkogenu Myc są wysoce konserwatywne w całej ewolucji, od Drosophila do kręgowców.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immortalized prairie vole-derived fibroblasts (VMF-K4DTs) can be transformed into pluripotent stem cells and provide a useful tool with which to determine optimal reprogramming conditions
Katayama M, et al,
Journal of Reproduction and Development (2017)
8q24 prostate, breast, and colon cancer risk loci show tissue-specific long-range interaction with MYC
Ahmadiyeh N, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2010)
MYC Protein-positive Diffuse Large B-Cell Lymphoma Features an Activated B-Cell Receptor Signal Pathway
Wang WG, et al.
American Journal of Surgical Pathology (2017)
Clinicopathological significance of c-MYC in esophageal squamous cell carcinoma
Lian Y, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine (2017)
Voltage-dependent anion channel 1 interacts with ribonucleoprotein complexes to enhance infectious bursal disease virus polymerase activity
Han C, et al.
Journal of Virology (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300319-100UG4061832703251