Kluczowe dokumenty
SAB4300227
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SNCA (pTyr136) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC110988 antibody produced in rabbit, Anti-NACP antibody produced in rabbit, Anti-PARK1 antibody produced in rabbit, Anti-PARK4 antibody produced in rabbit, Anti-synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
human, mouse, rat
metody:
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~18 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Q-D-YP-E-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr136)
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 136 (Q-D-Y(p)-E-P), according to the protein SNCA.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
May be involved in the regulation of dopamine release and transport. Soluble protein, normally localized primarily at the presynaptic region of axons, which can form filamentous aggregates that are the major non amyloid component of intracellular inclusions in several neurodegenerative diseases (synucleinopathies). Induces fibrillization of microtubule-associated protein tau. Reduces neuronal responsiveness to various apoptotic stimuli, leading to a decreased caspase-3 activation.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)