SAB4300155
Anti-phospho-HDAC4 (pSer632) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HA6116 antibody produced in rabbit, Anti-HD4 antibody produced in rabbit, Anti-HDAC-A antibody produced in rabbit, Anti-HDACA antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~140 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(A-Q-SP-S-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer632)
informacje o genach
human ... HDAC4(9759)
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1