Kluczowe dokumenty
SAB4300153
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-APP (p668) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AAA antibody produced in rabbit, Anti-ABETA antibody produced in rabbit, Anti-ABPP antibody produced in rabbit, Anti-AD1 antibody produced in rabbit, Anti-amyloid beta (A4) precursor protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
100-140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(A-V-TP-P-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr668)
informacje o genach
human ... APP(351)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 668 (A-V-T(p)-P-E), zgodnie z białkiem APP.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
APP koduje receptor na powierzchni komórki i transmembranowe białko prekursorowe, które jest rozszczepiane przez sekretazy, tworząc szereg peptydów. Niektóre z tych peptydów są wydzielane i mogą wiązać się z kompleksem acetylotransferazy APBB1/TIP60 w celu promowania aktywacji transkrypcji, podczas gdy inne tworzą białkową podstawę blaszek amyloidowych występujących w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną dominującą chorobą Alzheimera i amyloidozą mózgowo-tętniczą (mózgowa angiopatia amyloidowa). Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jenna M Ramaker et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(24), 10165-10181 (2013-06-14)
Amyloid precursor protein (APP) belongs to a family of evolutionarily conserved transmembrane glycoproteins that has been proposed to regulate multiple aspects of cell motility in the nervous system. Although APP is best known as the source of β-amyloid fragments (Aβ)