Kluczowe dokumenty
SAB4300138
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GRIN2B (pTyr1474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC142178 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142180 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR2B antibody produced in rabbit, Anti-NR2B antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~190 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(H-V-YP-E-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1474)
informacje o genach
human ... GRIN2B(2904)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of Tyr1474 (H-V-Y(p)-E-K), according to the protein GRIN2B.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
NMDA receptor subtype of glutamate-gated ion channels with high calcium permeability and voltage-dependent sensitivity to magnesium. Mediated by glycine.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)