Kluczowe dokumenty
SAB4300097
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CDC25C (pSer216) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDC25 antibody produced in rabbit, Anti-cell division cycle 25 homolog C (S. pombe) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(S-P-SP-M-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer216)
informacje o genach
human ... CDC25C(995)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 216 (S-P-S(p)-M-P), according to the protein CDC25C.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
cdc25C is highly conserved during evolution and it plays a key role in the regulation of cell division. The encodedprotein is a tyrosine phosphatase and belongs to the Cdc25 phosphatase family. It directs dephosphorylation of cyclinB-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It is also thought to suppress p53-induced growth arrest. Multiplealternatively spliced transcript variants of this gene have been described, however, the full-length nature of many ofthem is not known.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1