Kluczowe dokumenty
SAB4300035
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT4 (pTyr693) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-SLEB11 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~85 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(K-G-YP-V-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr693)
informacje o genach
human ... STAT4(6775)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 693 (K-G-Y(p)-V-P), zgodnie z białkiem STAT4.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Pełni podwójną funkcję: transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. Zaangażowany w sygnalizację IL12.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shunda Wang et al.
Frontiers in oncology, 10, 1539-1539 (2020-09-29)
Background: Pancreatic cancer (PC) is a lethal malignancy with an extremely unfavorable 5-year survival rate and a high mortality rate. Glutathione S-transferase mu-3 (GSTM3) has been shown to exert different functions in the progression and development of various cancers, except
Yumeng Wang et al.
Journal of ethnopharmacology, 267, 112837-112837 (2020-04-11)
Pinellia pedatisecta Schott extract (PE) is generated from Pinellia pedatisecta Schott, a traditional Chinese medicinal plant. PE suppresses cervical tumor growth and exhibits effects on dendritic cells (DCs) that lead to modulation of antitumor CD4+ and CD8+ responses. To explore
Lei Lv et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 74, 284-294 (2014-06-17)
Signal transducer and activator of transcription 4 (STAT4) has been associated with susceptibility to autoimmune diseases. Intriguingly, we previously reported that STAT4 might play a critical role in vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation. The present study therefore investigated the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300035-100UG4061832701745