Kluczowe dokumenty
SAB4300028
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEF2A (pThr312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADCAD1 antibody produced in rabbit, Anti-RSRFC4 antibody produced in rabbit, Anti-RSRFC9 antibody produced in rabbit, Anti-myocyte enhancer factor 2A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(L-A-TP-P-V)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr312)
informacje o genach
human ... MEF2A(4205)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 312 (L-A-T(p)-P-V), zgodnie z białkiem MEF2A.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Proces różnicowania z mezodermalnych komórek prekursorowych do mioblastów doprowadził do odkrycia wielu czynników specyficznych dla tkanek, które regulują ekspresję genów mięśni. Jedną z klas zidentyfikowanych czynników są miogenne białka typu basic helix-loop-helix, w tym myoD (MIM 159970), myogenina (MIM 159980), MYF5 (MIM 159990) i MRF4 (MIM 159991). Drugą rodziną białek regulatorowych wiążących DNA jest rodzina MEF2 (myocyte-specific enhancer factor-2). Każde z tych białek wiąże się z docelową sekwencją DNA MEF2 obecną w regionach regulatorowych wielu, jeśli nie wszystkich, genów specyficznych dla mięśni. Geny MEF2 są członkami rodziny genów MADS (nazwanej na cześć czynnika transkrypcyjnego MCM1 specyficznego dla typu kojarzenia drożdży, roślinnych genów homeotycznych "agamous" i "deficiens" oraz ludzkiego czynnika odpowiedzi na surowicę SRF (MIM 600589)), rodziny, która obejmuje również kilka genów homeotycznych i innych czynników transkrypcyjnych, z których wszystkie mają wspólną domenę wiążącą DNA.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)