Kluczowe dokumenty
SAB4200810
Anti-Podocin, Mouse monoclonal
clone PD-65, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
NPHS2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PD-65, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~42 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using human HEK-293T cells.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HEK-293T cells.
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPHS2(7827)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)