Merck
SAB4200762
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw opsynie, mysie monoklonalne
clone RET-P1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-Opsyna2, Anty-Rhodopsin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RET-P1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~39 kDa
reaktywność gatunkowa
avian, bovine, fish, mouse, rat, human, amphibian, turtle, rabbit
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human retinoblastoma Y79 cell line extract.
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat eye frozen sections.
radioimmunoassay: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Rho(24717)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Opsin, mysie monoklonalne (rodopsyna) (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy RET-P1 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/C immunizowanych błonami siatkówki szczura. Opsyna jest również nazywana białkiem rodopsyny, należącym do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). Opsyna stanowi >95% błony wewnętrznej zewnętrznych segmentów pręcika (ROS) i składa się z cząsteczki białkowej - opsyny - oraz cząsteczki niebiałkowej - chromoforu retinalu.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Opsin zostało użyte w
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemii
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • test radioimmunologiczny (RIA)
Działania biochem./fizjol.
Opsyna jest niezbędną cząsteczką pośredniczącą w zdolności zwierząt do wykrywania i wykorzystywania światła do różnych funkcji biologicznych. Mutacje w genie opsyny (rodopsyny) są powiązane z barwnikowym zapaleniem siatkówki (RP), chorobą charakteryzującą się zwyrodnieniem siatkówki skutkującym ograniczeniem widzenia peryferyjnego i ślepotą nocną.
Inne uwagi
błony siatkówki szczura
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The opsins
Terakita A.
Genome Biology, 6(3), 213-213 (2005)
Retinitis pigmentosa
Hamel C.
Orphanet Journal of Rare Diseases, 1(1), 40-40 (2006)
Yuanyuan Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(13), 9288-9303 (2014-02-12)
The P23H opsin mutation is the most common cause of autosomal dominant retinitis pigmentosa. Even though the pathobiology of the resulting retinal degeneration has been characterized in several animal models, its complex molecular mechanism is not well understood. Here, we
P A Hargrave et al.
Experimental eye research, 42(4), 363-373 (1986-04-01)
Antisera and monoclonal antibodies to rhodopsin were examined for their binding specificity to rhodopsin by using peptides from the rhodopsin sequence as competitors for antibody binding to rhodopsin in an enzyme-linked immunoassay. Monoclonal antibodies tested were raised in mice against
T Watanabe et al.
Development (Cambridge, England), 114(4), 899-906 (1992-04-01)
We previously developed a reaggregate cell culture system in which embryonic rat retinal neuroepithelial cells proliferate and give rise to opsin-expressing rod photoreceptor cells (rods) on the same schedule in vitro as they do in vivo. We showed that the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200762-100UL4061833253786