Kluczowe dokumenty
SAB4200753
Anti-phospho-AKT (pThr450) antibody, Mouse monoclonal
clone AK-11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Protein Kinase B, Anti-V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene Homolog 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AK-11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~56 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, chicken, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human breast cancer cell line MCF-7 extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/test using whole extract of mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cell line
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr450)
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2