Key Documents
SAB4200656
Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BSA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Alb(280717)
human ... ALB(213)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- ELISA
- immunoblotting
- immunoprecipitation