Merck
SAB4200581
Sigma-Aldrich
Anti-Msi-1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MSI1, Anti-MSI1H, Anti-MUSASHI 1, Anti-m-Msi-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~39 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSI1(4440)
mouse ... Msi1(17690)
rat ... Msi1(259272)
Opis ogólny
Gen Musashi-1 (MSI1) jest mapowany na ludzki chromosom 12q24. Msi-1 ulega wysokiej ekspresji w neuronalnych komórkach macierzystych/progenitorowych (NS/PCs).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowej sekwencji ludzkiego Msi-1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w szczurzym i mysim Msi-1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Msi-1 (N-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Musashi-1 (Msi-1) jest neuronalnym białkiem wiążącym RNA, które reguluje translację docelowych mRNA. Msi-1 wiąże się z regionem 3′ bez translacji (UTR) swojego docelowego mRNA w neuronalnych komórkach macierzystych/progenitorowych (NS/PC), hamując ich translację i zakłócając różnicowanie NS/PC, utrzymując w ten sposób NP/PC w stanie niezróżnicowanym. Jest to związane z utrzymaniem i asymetrycznym podziałem komórek macierzystych neuronów. Utrata funkcji Msi-1 zaburza równowagę między odnową i różnicowaniem komórek macierzystych linii zarodkowej, powodując przedwczesne różnicowanie. Wykazano, że Msi-1 reguluje szlak sygnałowy Notch i Wnt. Regulacja w górę Msi-1 zwiększa sygnalizację Notch, poprzez represję translacyjną antagonisty sygnalizacji Notch m-Numb, hamując w ten sposób różnicowanie neuronalnych komórek macierzystych w neurony. Ekspresja Msi1- została wykryta w kilku ludzkich nowotworach, w tym w guzach mózgu, co sugeruje jego rolę w rozwoju onkogenów.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Musashi1: an evolutionally conserved marker for CNS progenitor cells including neural stem cells
Kaneko Y, et al.
Developmental Neuroscience, 22(1-2), 139-139 (2000)
The RNA-binding protein Musashi1 affects medulloblastoma growth via a network of cancer-related genes and is an indicator of poor prognosis
Vo DT, et al.
The American Journal of Pathology, 181(5), 1762-1772 (2012)
RNA-binding protein Musashi family: roles for CNS stem cells and a subpopulation of ependymal cells revealed by targeted disruption and antisense ablation
Sakakibara S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(23), 15194-15199 (2002)
The neural RNA-binding protein Musashi1 translationally regulates mammalian numb gene expression by interacting with its mRNA
Imai T, et al.
Molecular and Cellular Biology, 21(12), 3888-3900 (2001)
Chromosome 12q24.31-q24.33 deletion causes multiple dysmorphic features and developmental delay: First mosaic patient and overview of the phenotype related to 12q24qter defects
Al-Zahrani J, et al.
Molecular Cytogenetics, 4(1), 9-9 (2011)