Kluczowe dokumenty
SAB4200562
Anti-AOX1 antibody, Mouse monoclonal
clone AO15, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-AO, Monoclonal Anti-AOH1, Monoclonal Anti-AOX1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-EC 1.2.3.1, Monoclonal Anti-aldehyde oxidase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AO15, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~148 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of HepG2 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AOX1(316)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)