Kluczowe dokumenty
SAB4200518
Anti-SLC1A1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EAAT3, Anti-solute carrier family 1, member 1, EAAC1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human small intestine.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC1A1(6505)
mouse ... Slc1a1(20510)
rat ... Slc1a1(25550)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie