Kluczowe dokumenty
SAB4200471
Anti-SND1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TDRD11, Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~102 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of rat NRK cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)