Merck
SAB4200461
Sigma-Aldrich
Anti-Arc (N-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARC(23237)
rat ... Arc(54323)
Opis ogólny
Białko związane z cytoszkieletem o regulowanej aktywności (Arc) jest czynnikiem wzrostu i genem o natychmiastowym początku (IEG), który jest wzbogacony w mózgu. Arc znajduje się w dystalnych dendrytach i kręgosłupie. Gen Arc znajduje się na ludzkim chromosomie 8q24.3.
Specyficzność
Anty-Arc (N-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki i szczurzy Arc.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w N-końcowym regionie ludzkiego Arc, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest wysoce konserwatywna (90% identyczności sekwencji) w szczurzym i mysim Arc.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Arc (N-końcowe) produkowane u królików może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunohistochemii
Działania biochem./fizjol.
Regulowana aktywnością indukcja białka związanego z cytoszkieletem (Arc) jest wymagana do późnego długotrwałego wzmocnienia (LTP) i konsolidacji pamięci. Odgrywa również rolę w indukowanej przez LTP fosforylacji kofiliny i stabilizacji F-aktyny. Białko to wpływa na plastyczność synaptyczną. Arc reguluje endocytozę receptorów kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPA) poprzez interakcję z białkami endocytarnymi endofiliną2/3 i dynaminą. Jest związany z sygnalizacją notch i morfologią kręgosłupa.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah A Stern et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(9), 2179-2190 (2014-03-20)
To treat cognitive disorders in humans, new effective therapies that can be easily delivered systemically are needed. Previous studies showed that a bilateral injection of insulin-like growth factor II (IGF-II) into the dorsal hippocampus of rats or mice enhances fear
Jayme R McReynolds et al.
Neurobiology of learning and memory, 115, 49-57 (2014-09-10)
The basolateral complex of the amygdala (BLA) plays a role in the modulation of emotional memory consolidation through its interactions with other brain regions. In rats, memory enhancing infusions of the β-adrenergic receptor agonist clenbuterol into the BLA immediately after