Merck
SAB4200415
Sigma-Aldrich
Anti-NEZHA antibody, Mouse monoclonal
clone NEZHA-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CAMSAP3, Anti-Calmodulin regulated spectrin-associated protein family member 3, Anti-KIAA, Monoclonal Anti-NEZHA antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NEZHA-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~150 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMSAP3(57662)
mouse ... Camsap3(69697)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-NEZHA (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy NEZHA-1 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym sekwencji w C-końcowym regionie ludzkiego NEZHA, sprzężonym z KLH. Nezha (bóstwo w mitologii chińskiej), znane również jako KIAA1543 i białko związane ze spektryną regulowaną kalmoduliną, jest białkiem o 1276 aminokwasach, które zawiera jedną domenę homologii kalponiny (CH) i dwie domeny zwinięte (CC1 i 2), a także jedną domenę DUF1781 (DUF) o nieznanej funkcji. NEZHA jest mapowany na ludzki chromosom 19p13.
NEZHA / regulowana kalmoduliną rodzina białek związanych ze spektryną 3 (CAMSAP3) zawiera konserwowaną domenę zwaną domeną cholecystokininy (CKK) na końcu karboksylowym, a także kilka regionów zwiniętych cewek i domenę homologii kalponiny na końcu aminowym.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie ludzkiego NEZHA, skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysim, szczurzym, małpim i psim NEZHA.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-NEZHA wytwarzane u myszy zostało użyte do barwienia immunofluorescencyjnego.
Monoklonalne przeciwciało anty-NEZHA wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • immunofluorescencji
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
  • analizie opartej na spektrometrii masowej testu ściągania streptawidyny
  • immunobarwienie
Działania biochem./fizjol.
CAMSAP3 (calmodulin-regulated spectrin-associated protein 3)/ NEZHA moduluje dynamikę minus-końca mikrotubul. Pomaga utrzymać polaryzację neuronów. Brak tego genu powoduje powstawanie nadliczbowych aksonów.
NEZHA / członek rodziny białek związanych ze spektryną regulowaną kalmoduliną 3 (CAMSAP3) ułatwia translokację pęcherzyków Golgiego w komórkach nabłonkowych. Ponadto pomaga również w pozycjonowaniu biegunowości mikrotubul od wierzchołka do podstawy w komórkach nabłonkowych.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CAMSAP3-dependent microtubule dynamics regulates Golgi assembly in epithelial cells.
Wang J
Journal of Genetics and Genomics = Yi Chuan Xue Bao, 44, 39-49 (2017)
CAMSAP3 maintains neuronal polarity through regulation of microtubule stability
Pongrakhananon V, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(39), 9750-9755 (2018)
CAMSAP3 orients the apical-to-basal polarity of microtubule arrays in epithelial cells.
Toya M
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113, 332-337 (2016)
Exome genotyping arrays to identify rare and low frequency variants associated with epithelial ovarian cancer risk
Permuth JB, et al.
Human Molecular Genetics, 25(16), 3600-3612 (2016)
Cadherin complexes recruit mRNAs and RISC to regulate epithelial cell signaling
Kourtidis A, et al.
The Journal of cell biology, 216(10), 3073-3085 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200415-200UL4061837875533