Key Documents
SAB4200344
Anti-SMYD3 antibody, Mouse monoclonal
clone SMYD3-2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-KMT3E, Anti-SET and MYND domain containing 3, Anti-ZMYND1, Anti-Zinc finger MYND domain-containing protein 1, Anti-Zinc finger protein, subfamily 3A (MYND domain containing), 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SMYD3-2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMYD3(64754)
mouse ... Smyd3(69726)
rat ... Smyd3(498295)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie