Key Documents
SAB4200330
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr72) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1:1,000-1:2,000 using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr72)
informacje o genach
mouse ... Cd247(12503)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting