Merck
SAB4200266
Sigma-Aldrich
Anti-PP2A, C subunit antibody, Mouse monoclonal
clone 7A6, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
MonoclonalAnti-PP2Ac, MonoclonalAnti-PP2CA, MonoclonalAnti-PP2Calpha, MonoclonalAnti-PPP2CA, MonoclonalAnti-RP-C, MonoclonalAnti-protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isozyme
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat Rat2 or human A431 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
Opis ogólny
PP2A jest fosfatazą serynowo-treoninową, która obniża szlak kinazy MAP, a następnie moduluje sygnalizację mitogenną. Fosfataza ta pośredniczy również w lokalizacji Sgo1 w centromerach, aktywacji Ras-1 i segregacji chromosomów. Podjednostka katalityczna PP2A (PP2Ac) reguluje szlak sygnałowy wydzielania insuliny zależnego od glukozy.
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne anty-PP2Ac jest swoiste dla izoform α i β PP2Ac u ludzi, szczurów i myszy. Przeciwciało nie zostało przetestowane u innych gatunków pod kątem reaktywności krzyżowej.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-PP2A, podjednostka C wytwarzane u myszy zostało użyte do immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza białkowa 2A (PP2A) jest zaangażowana w negatywną kontrolę wzrostu i podziału komórek. PP2Ac ulega dwóm modyfikacjom potranslacyjnym, fosforylacji i metylacji, które są zaangażowane w regulację aktywności enzymu.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein phosphatase 2A: a highly regulated family of serine/threonine phosphatases implicated in cell growth and signalling
Janssens V and Goris J
The Biochemical Journal, 353(3), 417-439 (2001)
PP2A/B55 and Fcp1 regulate Greatwall and Ensa dephosphorylation during mitotic exit.
Hegarat N, Vesely C, Vinod PK, et al.
PLoS Genetics, 10(1), e1004004-e1004004 (2014)
Nadia Hégarat et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004004-e1004004 (2014-01-07)
Entry into mitosis is triggered by activation of Cdk1 and inactivation of its counteracting phosphatase PP2A/B55. Greatwall kinase inactivates PP2A/B55 via its substrates Ensa and ARPP19. Both Greatwall and Ensa/ARPP19 are regulated by phosphorylation, but the dynamic regulation of Greatwall
Giridhar R Jangati et al.
Endocrine, 31(3), 248-253 (2007-10-02)
Among various phosphatases, the protein phosphatase 2A (PP2A) is relatively well studied in the islet. Previously, we have demonstrated that the catalytic subunit of PP2A (PP2Ac) undergoes okadaic acid (OKA)-sensitive, reversible carboxylmethylation (CML), which appears to be requisite for glucose-stimulated
Zhanyun Tang et al.
Developmental cell, 10(5), 575-585 (2006-04-04)
Loss of sister-chromatid cohesion triggers chromosome segregation in mitosis and occurs through two mechanisms in vertebrate cells: (1) phosphorylation and removal of cohesin from chromosome arms by mitotic kinases, including Plk1, during prophase, and (2) cleavage of centromeric cohesin by