SAB4200255
Anti-PP2A subunit B isoform B56-δ antibody, Mouse monoclonal
clone H5D12, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-PP2A B subunit isoform PR61-δ, Anti-PP2A B subunit isoform R5-δ, Anti-PPP2R5D, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B′,δ, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, δ isoform
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H5D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS or rat Rat2 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP2R5D(5528)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1