Kluczowe dokumenty
SAB4200248
Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal
clone MM2/193, purified from hybridoma cell culture
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MM2/193, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, canine, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell extracts
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTB(60)
Opis ogólny
In mammals, actin protein consists of six different isoforms encoded by separate genes. The four isoforms αskeletal-actin, α cardiac-actin, αsmooth-actin and γsmooth-actin are expressed in skeletal, cardiac and smooth muscle. The other two isoforms, β cyto-actin and γ cyto-actin are ubiquitously expressed.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane