Kluczowe dokumenty
SAB4200241
Anti-PP2A subunit B isoform PR55-α antibody, Mouse monoclonal
clone 2G9, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-B55α, Anti-PPP2R2A, Anti-PR52A, Anti-PR55A, Anti-Protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR52), alpha isoform, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha, B55A, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 55 kDa regulatory subunit B, alpha isoform
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50-55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat NRK or human HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP2R2A(5520)
mouse ... Ppp2r2a(71978)
rat ... Ppp2r2a(117104)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1