Merck
SAB4200185
Sigma-Aldrich
Anti-GPR39 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-G-protein coupled receptor 39
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using cell lysates of HEK-293T over expressing human GPR39
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR39(2863)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Biologicznie aktywna forma GPR39 o pełnej długości, zwana GPR39-1a, występuje wyłącznie w tkankach obwodowych. Skrócony wariant GPR39 ulega ekspresji w różnych regionach mózgu. GPR39 mRNA ulega silnej ekspresji w narządach endokrynnych i metabolicznych, takich jak trzustka, wątroba, przewód pokarmowy i biała tkanka tłuszczowa. Ekspresja GPR39 specyficznie podąża za endokrynnym różnicowaniem trzustki i jest selektywnie wyrażana w komórkach β wysepek trzustkowych.
GPR39 (receptor 39 sprzężony z białkiem G) jest sierocym członkiem rodziny receptorów greliny, ulegającym ekspresji w mózgu i innych tkankach obwodowych.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GPR39 (region C-końcowy) produkowane u królików jest odpowiednie do western blot w stężeniu 1,5-3,0 μg/ml przy użyciu lizatów komórkowych HEK-293T nad ekspresją ludzkiego GPR39.
Przeciwciało anty-GPR39 (region C-końcowy) produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
GPR39 (receptor 39 sprzężony z białkiem G) wykazuje aktywność sygnalizacyjną niezależną od ligandów. Jest on głównie zaangażowany w regulację wydzielania hormonu wzrostu. Ułatwia funkcjonalną aktywność peptydów uwalniających hormon wzrostu (GHRP) i niepeptydowych ligandów, takich jak L-692,429 i MK-0677. Zbadano, że jony cynku wyzwalają aktywność GPR39 podczas przyjmowania pokarmu i metabolizmu energetycznego. Badanie pokazuje również, że GPR39 może kontrolować aktywność neuronów nie tylko poprzez zmianę ekspresji i uwalniania przekaźników, ale także poprzez zmianę plastyczności neuronów.
Wykazano, że receptor 39 sprzężony z białkiem G (GPR39) jest ważnym regulatorem przyjmowania pokarmu, metabolizmu energetycznego i homeostazy glukozy. GPR39 sygnalizuje głównie poprzez Gαq i Gα12/13, prowadząc do akumulacji fosforanu inozytolu i aktywacji dalszych szlaków, takich jak szlak transkrypcyjny czynnika jądrowego aktywowanych komórek T (NFAT). Sugeruje się, że GPR39 pośredniczy w sygnalizacji metabotropowej glutaminianu wyzwalanej przez synaptycznie uwalniany Zn2+ w hipokampie. Stwierdzono, że nokaut GPR39 u myszy wiąże się z upośledzonym wydzielaniem insuliny, tolerancją glukozy oraz zmienioną ekspresją i funkcją genów komórek β trzustki, co sugeruje, że receptor ten może być nowym potencjalnym celem w leczeniu cukrzycy.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synaptically released zinc triggers metabotropic signaling via a zinc-sensing receptor in the hippocampus
Besser L, et al.
The Journal of Neuroscience, 29(9), 2890-2901 (2009)
GPR39 splice variants versus antisense gene LYPD1: expression and regulation in gastrointestinal tract, endocrine pancreas, liver, and white adipose tissue
Egerod K, et al.
Molecular Endocrinology, 21(7), 1685-1698 (2007)
G protein-coupled receptor 39 deficiency is associated with pancreatic islet dysfunction
Holst B, et al.
Endocrinology, 150(6), 2577-2585 (2009)
Novel Zn2+ modulated GPR39 receptor agonists do not drive acute insulin secretion in rodents
Fjellstrom O, et al.
PLoS ONE, 10(12), e0145849-e0145849 (2015)
GPR39: a Zn 2+-activated G protein-coupled receptor that regulates pancreatic, gastrointestinal and neuronal functions
Popovics P and Stewart AJ
Cellular and Molecular Life Sciences, 68(1), 85-95 (2011)